Läs mer
Kartell™ HDPE-trattar för allmänna ändamål
Produktkod. 15793179
Diameter (metrisk) Överst:
80 mm
110 mm
130 mm
Diameter (metrisk) skaft:
14,7 mm
20 mm
13 ml
Längd (metrisk) skaft:
27 mm
38 mm
43 mm
Kapacitet (metrisk):
100 ml
300 ml
450 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15793179
Brand: Kartell™ 0017300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av HDPE för optimal styrka och kemikaliebeständighet. Kartell™ HDPE generella trattar ger säkerhet och precision vid fyllning av flaskor i laboratoriet.
  • Lämplig för ett brett utbud av vätskor
  • Uppstånd på fälgen minskar potentiellt spill
  • Yttre ribbning eliminerar mottryck
  • Hängögla för förvaring
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 130 mm
Kapacitet (metrisk) 450 ml
Diameter (metrisk) skaft 20 mm
Material HDPE
För användning med (applikation) Lämplig för ett brett utbud av vätskor
Längd (metrisk) skaft 43 mm