Läs mer
Kautex™ HDPE, Jerry Can
Produktkod. 10685581
:
Naturlig; Kapacitet: 2,5L
Produktkod. 10685581
Brand: Kautex™ 2000095966
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kapacitetsmått: 2,5 L
  • Omfattande utbud av stängningstillbehör underlättar mångsidig användning
  • Finns i naturliga eller blå färger
  • FN-godkännande för: 2,5 till 5 L och 10 till 30 L dunkar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,66 gal.
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Beskrivning Färg: Naturlig
Diameter (metrisk) Innerhals 34.5 mm
Mått (L x B x H) 153 x 115 x 208 mm
Material HDPE
Produkttyp Jerry Can