Läs mer
Kartell™ HDPE industritank
Produktkod. 10089922
Kapacitet (metrisk):
2 L
5 L
10 L
Stängningsstorlek:
GL45
GL51
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 40
Paket med 48
Produktkod. 10089922
Brand: Kartell™ 0178200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kartell™ HDPE industritank är användbar i daglig laboratoriepraxis och har ett bekvämt handtag med en säker förseglingslock enligt DIN-rekommendationer.
  • Har en standardiserad industriell förpackningsdesign
  • Användbar i daglig laboratoriepraxis
  • Tillverkad av högdensitet PE livsmedelskvalitet
  • Inkluderar ett bekvämt handtag
  • Har en säker tätningslock enligt DIN-rekommendationer
  • Den överensstämmer med FN:s förordning om transport av farliga och giftiga vätskor och är lämplig för vägtransport (ADR-RID), sjötransport (IMO-IMDG) och lufttransport (IATA-ICAO)
Specifikationer
Stängningsstorlek GL51
Stängning Tätningslock
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 10 L
Längd (metrisk) 320 mm
Bredd (metrisk) 225 mm
Höjd (metrisk) 195 mm
Antal per förpackning 24