Läs mer
Kautex™ HDPE öppen trumma
Diameter (metrisk) Yttre:
313 mm
398 mm
493 mm
Kapacitet (metrisk):
30 l
60 l
120 l
Höjd (metrisk):
518 mm
620 mm
800 mm
Inkluderar:
Lock, klämring
Lock, klämring och handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- FN-godkännande för fasta ämnen
- Uppfyll GGVS/GGVEs föreskrifter för transport av fasta ämnen med en densitet på minst 1,5 g/ccm
- Levereras med PE-lock och galvaniserad klämring
- lagring
- överföra
- transport
- förfogande
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Omärkt |
| Produkttyp | Öppna Top Trumma |
| Förslutningstyp | Lock |
| Kapacitet (metrisk) | 30 l |
| Färg | Blått |
| För användning med (applikation) | Lagring, överföring, transport, bortskaffande |
| Material | HDPE |
| Inkluderar | Lock, klämring och handtag |
| Höjd (metrisk) | 518 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 313 mm |