Läs mer
Buerkle™ HDPE sprayflaskor med pumpförångare och säkerhetslock
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Transparent for easy identification of contents
- Bottle made of HDPE, spray pump made of PP and stainless steel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Färg | Transparent |
| Inkluderar | Safety cap, pump vaporizer, protective cover |
| Material | HDPE |
| Förslutning ingår | Yes |
| Form | Round |
| Höjd (metrisk) | 85 mm |
| Stängningsmaterial | Polypropylene, Stainless Steel |
| Förslutningstyp | Spray |