Läs mer
Fisherbrand™ Headspace-flaska, fasad krymphals, klart glas
Produktkod. 10080822 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
9,4 ml
21,2 ml
22 ml
22,4 ml
Basstil:
Platt botten
Rund Botten
Rund bas
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Produktkod. 10080822
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rundad eller platt botten.
  • Klart
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 23 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 22 ml
För användning med (applikation) Headspace
Hals stil Fasad Crimp
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <800μ L
Volym (metrisk) Fungerar 20 mL
Basstil Rund Botten
Höjd (metrisk) 75.5 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND20