Läs mer
Fisherbrand™ Headspace-flaska, fasad krymphals, klart glas
Produktkod. 10663303 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
9,4 ml
21,2 ml
22 ml
22,4 ml
Basstil:
Platt botten
Rund Botten
Rund bas
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10663303
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Rundad eller platt botten.
  • Klart
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 9,4 ml
För användning med (applikation) Headspace
Hals stil Fasad Crimp
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <800μ L
Volym (metrisk) Fungerar 5 mL
Basstil Rund bas
Kvantitet 100
Typ 1st Hydrolytic Class
Stängningsstorlek ND20
Markeringspunkt Nej