Läs mer
Fisherbrand™ Headspace-flaska, fasad krymphals, klart glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
9,4 ml
21,2 ml
22 ml
22,4 ml
Basstil:
Platt botten
Rund Botten
Rund bas
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Specifications
Specifications
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 23 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 22 ml |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Hals stil | Fasad Crimp |
| Förpackningstyp | CleanPack, polypropenlåda |
| Volym (metrisk) Rest | <800μ L |
| Volym (metrisk) Fungerar | 20 mL |
| Basstil | Rund Botten |
| Show More |