Läs mer
Fisherbrand™ Headspace-Vial, Crimp, Long Neck, Clear Glass
Produktkod. p-7113983 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
11,7 ml
20,9 ml
21,2 ml
Basstil:
Platt botten
Rund Botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10680843
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rundad eller platt botten.
  • Crimp Neck
  • Platt botten
  • Lång hals
  • Glas
  • Klart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 22.5 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 11,7 ml
För användning med (applikation) Headspace
Hals stil Crimp
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <800μ L
Volym (metrisk) Fungerar 10 mL
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 46 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND20
Markeringspunkt Nej