Läs mer
Brady™ Värmebeständig polyimid kretskortetiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17858254
Mått (LxB):
0,187 x 1 tum.
0,2 x 0,65 tum.
0,25 x 0,25 tum.
0,25 x 0,75 tum.
0,25 x 0,9 tum.
0,25 x 1,5 tum.
0,25 x 2 tum.
0,275 x 0,5 tum.
0,375 x 0,375 tum.
0,375 x 1 tum.
0,4 x 0,4 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Produktkod. 17858254
Brand: Brady™ 174202
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högtemperaturpolyimid tål våglödningsmiljöer och flera hårda tvättar för kretskort och elektronisk komponentförprocessmärkning.
  • Ultrahållbart lim är designat för användning med extrema tvättprotokoll och rengöringskemikalier, och är idealiskt för användning i automatisk appliceringsutrustning
  • Glänsande vitt polyimidmaterial kan tryckas med termisk överföring
  • UL-godkänd, uppfyller kraven i MIL-STD-202G, metod 215K
  • Drifttemperatur på -70 °C till 100 °C (-94 F °till 212 °F)
  • Tillverkad av B-727 polyimidmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, UL igenkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Utstansad
Material Polyimid
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort, märkning av komponenter och utrustning, temperaturindikerande märkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +300 °C
Tjocklek (engelska) 0,0044 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.112 mm
Mått (LxB) 0,375 x 1 tum.
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 9,53 mm