Läs mer
Keystone Cleanroom Products Värmeförsegling Tyvek™ Ångsteriliseringspåsar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17747817 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
3 x 8 tum.
6 x 3 tum
8 x 6 tum.
10 x 8 tum
12 x 6 tum
15 x 8 tum.
4 x 15 tum
6 x 25 tum.
12 x 12 tum.
17 x 12 tum
17 x 16 tum
18 x 12 tum.
18 x 24 tum.
20 x 10 tum.
22 x 18 tum
24 x 12 tum.
24 x 24 tum.
30 x 10 tum.
30 x 24 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 17747817
Brand: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKHS1224
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Värmeförsegling Tyvek™ Ångsteriliseringspåsar ger en stark barriär mot mikrobiell kontaminering.
  • Utmärkt val för utrustningsdelar som är tunga, har vassa kanter eller förpackningar som kräver ytdesinfektion efter sterilisering
  • DuPont Tyvek™ /Polyesterbaserad flexibel film är luddfri, fukt- och punkteringsbeständig, extremt seg och designad för att autoklaveras
  • De Tyvek™ sidan erbjuder hög andningsförmåga samtidigt som den ger en stark barriär från mikrobiell kontaminering
  • Den klara filmsidan erbjuder hög klarhet tillsammans med styrka och hållbarhet
  • Bör värmeförseglas stängd med en valideringsbar impuls eller kontinuerligt bandvärmeförseglare
  • Varje påse har en KLASS A-processindikator, som ändras från rosa till mörkbrun när den utsätts för ånga
  • När de avdragbara tätningarna öppnas genereras praktiskt taget inga luftburna partiklar
  • Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
  • Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
  • Fungerar med både Impulse och Continuous Band Sealers
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Kvantitet 500/Pk.
Mått (L x B) 24 x 12 tum.
Längd (engelska) 24 tum
Längd (metrisk) 61 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Produkttyp Autoklavpåse