Läs mer
Fisherbrand™ Heating Mantle
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
250 ml
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | Integrated |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Spänning | 230 V |
| Elektriska krav | 230V |
| Inkluderar | Controller |
| Material | Metal cased |
| Form | Pear |
| Wattal | 380 W |
| Produkttyp | Heating Mantle |
| Temperatur (metrisk) | 450°C |
| Visa mer |