Läs mer
Cole-Parmer™ SHM-200-serien omrörnings-/värmemantel
Kapacitet:
100 ml (3,4 oz.)
1000 ml (33,8 oz.)
2000 ml (67,6 oz.)
250 ml (8,5 oz.)
50 ml (1,7 oz.)
500 ml (17 oz.)
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dubbelriktad omrörning med automatisk infångningsfunktion för omrörningsstav.
- Värmeisolerande patron ger maximal värmeöverföring.
- Kemikaliebeständigt polypropenhölje är säkert vid beröring.
- Rör om ditt prov medan det värms upp till°450 C (842°F).
- Dessa hållbara omrörnings-/värmemantlar har en dubbelriktad magnetomrörare med hastigheter upp till 520 rpm.
- En auto-recapture-funktion återaktiverar omrörningen om den av någon anledning avbryts eller försvinner.
- En inbyggd strömkontroller med urtavlor från 1 till 10 erbjuder stor repeterbarhet.
- Två färgade lampor indikerar ström på och värme på.
- Det utbytbara lindade värmeelementet upphängt i en värmeisolerande patron ger maximal värmeöverföring och stöd.
- Unika ventilationsöppningar och keramisk fiberisolering håller den kemikaliebeständiga polypropenen sval även när den används.
- En säkerhetsjordskärm och dubbla säkringar ger extra säkerhet.
Certifikat
CE
Garanti
Ett år delar och arbete
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Kapacitet | 500 ml (17 oz.) |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Djup (engelska) | 12 tum |
| Djup (metriskt) | 31.1 cm |
| För användning med | Kolv (500 ml) |
| Höjd (engelska) | 5,94 tum |
| Höjd (metrisk) | 15.1 cm |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 220 W |
| Visa mer |