Läs mer
Fisherbrand™ Kraftig flaska
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| För användning med (applikation) | Idealisk för allmänna laboratorieapplikationer |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Material | Plast |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Förslutning ingår | Ja |
| Produkttyp | Kraftig flaska |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |