Läs mer
OHAUS™ Heavy Duty Shaker
Handla allt Ohaus Produkter
Bana:
19 mm
25 mm
51 mm
Bärande kapacitet (metrisk):
16 kg
22,7 kg
45,4 kg
68 kg
Controllertyp:
Analog
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Designad för applikationer med tunga belastningar
- Shakern ger reproducerbar rörelse som är jämnt fördelad över hela ytan av brickan
- Digital modell har en mikroprocessorkontroller, kontinuerlig eller tidsinställd drift, patenterad Accu-Drive™ skaksystem och LED-displayer för hastighet och tid
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 19 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 16 kg |
| Hastighetskontroll noggrannhet | ±1 rpm, över 100 rpm± 1 % av inställd hastighet |
| Hastighetsintervall | 15 till 500 rpm |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +60 °C |
| Amperage | 2,5 A |
| Produkttyp | Shaker, Heavy Duty |
| Certifikat och efterlevnad | CE, TUV |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Visa mer |