Läs mer
Keystone Cleanroom Products Heavy Duty Sterilisation Wraps
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17862527 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
8 tum
9 tum
30,08 cm
15 tum
18 tum
20 tum
24 tum
30 tum
36 tum.
40 tum.
45 tum.
48 tum
54 tum.
60 tum.
72 tum.
80 tum.
90 tum.
Bredd (engelska):
8 tum
9 tum
30,08 cm
15 tum
18 tum
20 tum
24 tum
30 tum
36 tum.
40 tum.
45 tum.
48 tum
54 tum.
60 tum.
Produktkod. 17862527
Brand: Keystone Cleanroom Products KCRP13003636
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa omslag ger en utmärkt mikrobiell barriär. Idealisk för läkemedelsproduktion. För användning i steriliseringsprocesser med ånga, etylenoxid och väteperoxid.
  • Tillverkad och förpackad i ett certifierat ISO8-renrum
  • 2-lagers
  • Ren, ingen cellulosa
  • Stark, riv- och rivtålig 50 gsm SMS material
  • Ett brett utbud av storlekar innebär mindre skärning
  • Hydrofob barriär tillåter steriliseringsgaser, men förhindrar penetrering av vätska och mikroorganismer
  • Subpackad i förseglade märkta polypåsar med partinummer och tillverkningsdatum för fullständig spårbarhet
  • Intyg om överensstämmelse skickas med varje försändelse
  • Tillverkad i USA
sterilisering, steriliseringsark, steriliseringsomslag, autoklaverbara omslag
Specifikationer
Basvikt 50 gsm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad CoC
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Ljusblå
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
Material Non-woven tyg
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 50 gsm
Latexfri Ja
Tjocklek (engelska) 50 gsm
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91.4 cm
Bredd (engelska) 36 tum.
Bredd (metrisk) 91.4 cm
Produkttyp Steriliseringsomslag (heavy-duty)