Läs mer
Heidolph™ Hei-TORQUE Expert Series Overhead Omrörare
Produktkod. 15321758 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Hastighet:
10 till 2000 rpm
Modell:
Hei-TORQUE Expert 100
Hei-TORQUE Expert 200
Hei-TORQUE Expert 400
Vridmoment:
100 Ncm
200 Ncm
400 Ncm
Förpackningsstorlek:
Varje
Product Code. 15321758
missing translation for 'mfr': Heidolph™ 5016401000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Hei-TORQUE Expert Series Overhead Omrörare är designade för att blanda och sprida media som kräver icke-reproducerbara resultat i högviskösa applikationer.
  • Indikation på vridmomenttendenser för att övervaka viskositetsförändringar
  • Digital 2,4 tums display för enkel hantering
  • Konstant hastighet även vid växlande belastning
  • Säker start och stopp av drift via glidande touchpanel för att undvika oavsiktlig omrörning
  • Den senaste motorgenerationen för maximal effekt vid minimal ljudnivå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Hastighet 10 till 2000 rpm
Kapacitet 100 L
Visa Digital
Spänning 230 V
Wattal 150 W
Diameter (engelska) Skaft 0,4 tum.
Diameter (metrisk) axel 10.5 mm
Mått (L x B x H) 241 x 93 x 328 mm
Modell Hei-TORQUE Expert 400
Antal hastighetsväxlar 2
Skyddsklass IP54
Vridmoment 400 Ncm
Typ Overhead omrörare
Viskositet 250 000 mPas
Vikt (engelska) 12.3 lb.
Vikt (metrisk) 5.6 kg