Läs mer
Thermo Scientific™ Helicobacter Pylori selektiv agar
Beskrivning
Isolera Helicobacter Pylori selektivt från kliniska prover med detta selektiva, bruksfärdiga medium.
Selektivt isolera Helicobacterpylori från kliniska prover såsom magbiopsier med Thermo Scientific™ Oxoid™ Helicobacter Pylori selektiv agar. På grund av tillsatsen av antimikrobiella medel cefsulodin och amfotericin B i formuleringen ger mediet selektivitet mot Candida -arter. Helicobacter Pylori selektiv agar har visat sig uppnå en högre isoleringsgrad av H. pylori och uppvisa en lägre kontamineringshastighet från annan flora jämfört med Skirrows medium och chokladblodagar 1 .
H.pylori är gramnegativa baciller som är associerade med ett antal magsjukdomar, främst gastrit och magsår 1, 2, 3
Använd Helicobacter Pylori Selective Agar för isolering av H. pylori från kliniska prover.
- Högre isoleringsgrad av pylori än Skirrows medium och chokladblodagar 1 .
- Selektiv mot Candida -arter på grund av tillsatsen av cefsulodin och amfotericin B.
- Minskad risk för kontaminering från konkurrerande flora.
- Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Röd/brun genomskinlig |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Beskrivning | Helicobacter pylori selektiv agar |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 19,5 g± 1,0 g |
| Förpackningstyp | 10x90mm tallrikar, filmlindade |
| Kvantitet | 10 |