missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Helios™ Helios Italquartz™ Kvartsskydd

Produktkod. 11774896
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
20 ml
75 ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11774896

Brand: Helios™ 64F00507

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Färg Genomskinligt
Material Kvarts
Kapacitet (metrisk) 75 ml
Diameter (metrisk) Yttre 67mm
Höjd (metrisk) 45mm
Produkttyp Täcka
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.