Läs mer
BRAND™ Hellendahl förlängt färgtråg
Handla allt Brand Produkter
Slide Count:
16
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- För 16 bilder
- 76 x 26 mm
- 8 par rygg mot rygg
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | PMP |
| Typ | Hellendahl förlängt färgtråg |
| Slide Count | 16 |