Läs mer
Thermo Scientific™ Hematokrit rotor med fast vinkel
Produktkod. 15175243 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
24 kapillärrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15175243
Brand: Thermo Scientific™ 75005733
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Spara tid i kliniska behandlingstillämpningar med en rotor med fast vinkel som ger dedikerad blodbehandling för att uppnå 24 kapillärseparationer per körning.
Spara tid i applikationer för klinisk behandling med Thermo Scientific™ Hematocrit Fixed-Angle Rotor, som ger dedikerad blodbehandling för att uppnå 24 kapillärseparationer per körning.
Uppnå kapillärseparationer av röda blodkroppar.
Resultatavläsningstabell tillhandahålls.
Säker, tryckknapp Auto-Lock rotorbyte på så lite som 3 sekunder ger:
  • Problemfri montering och demontering av rotorn
  • Inga verktyg krävs
  • Inga komplicerade rotorbytesprocedurer
  • Tydlig åtkomst till kammaren för enkel rengöring
  • Snabbväxling mellan applikationer, från koniska rör till blodrör, från mikrorör till mikroplattor, och flexibiliteten att utvecklas med de förändrade behoven i ditt laboratorium
Beställningsinformation:
Inkluderar linjär skala. Ersättningskapillärer (75000923), tätningssats (75000964) och ersättningslinjär skala (75000938) säljs separat. Kontakta återförsäljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Beskrivning Hematokrit rotor med fast vinkel
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 24 kapillärrör
Max. RCF 17,860 x g
Max. Hastighet 13,300 rpm
Radie (metrisk) 85 mm
K-faktor 1559
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 och Sl 8 centrifuger
Vinkel 90°
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado