Läs mer
Hirschmann™ Hematokritrör
Produktkod. 10604162
Kapacitet (metrisk):
60μ L
75μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10604162
Brand: Hirschmann™ 9100175
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utmärkt för att centrifugera blod i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Hematokritrör är tillverkade av kapillärglas för engångsbruk.
  • Inte hepariniserad
  • Färgkodad blå
  • Enl. till DIN EN ISO 12772, CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Produkttyp Hematokritrör
Kapacitet (metrisk) 75μ L
Diameter (metrisk) Inre 1.07/1.23 mm
För användning med (applikation) För centrifugering av blodprov, ej hepariniserat
Längd (metrisk) 75± 0,5 mm
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC