Läs mer
Hirschmann™ Hematokritrör
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
60μ L
75μ L
missing translation for 'unitSize'
Paket med 1000
Description
- Inte hepariniserad
- Färgkodad blå
- Enl. till DIN EN ISO 12772, CE enl. IVD 98/79 EG
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Hematokritrör |
| Kapacitet (metrisk) | 60μ L |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.9/1.0 mm |
| För användning med (applikation) | För centrifugering av blodprov, ej hepariniserat |
| Längd (metrisk) | 75± 0,5 mm |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC |