Läs mer
Epredia™ Hematology Phosphate Buffer
Produktkod. 12520037 Handla allt Epredia Produkter
pH:
6,6
7,2
Kvantitet:
9,25 g
12 x 9,25 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 12520037
Brand: Epredia™ 89032
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Combine Epredia™ Phosphate Buffer with Giemsa, Wright, and Wright-Giemsa stains for excellent results.
Supplied as 9.25g powder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Kvantitet 9,25 g
pH 6,6
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic