Läs mer
Epredia™ Hematology Phosphate Buffer
Handla allt Epredia Produkter
pH:
6,6
7,2
Kvantitet:
9,25 g
12 x 9,25 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Supplied as 9.25g powder.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) |
| Kvantitet | 9,25 g |
| pH | 6,6 |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H371-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic