Läs mer
Melford Hematoxylin
Kvantitet:
25 g
100 g
Description
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- CAS-nummer: 517-28-2
- Molekylformel:C16H14O63H2O
- Molekylvikt: 356,3
Specifications
Specifications
| CAS | 517-28-2 |
| Molekylformel | C16H14O6-3H2O |
| Kvantitet | 25 g |