Läs mer
Hemin (svin), 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11409103
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11409103
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11165.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16009-13-5 | C34H32FeN4O4 | 616.50 g/mol
Hemin används i cellulärt skydd och kontrollmekanism. Det stimulerar syntesen av globulin. Det används också för att studera bakteriestammar och tillväxtförhållanden, i kortsiktiga kolonianalyser och celltransfektioner. Vidare används det för att behandla symptomen på olika porfyrier. Dessutom används den vid framställning av agarmedium för bakteriekulturen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hemin används i cellulärt skydd och kontrollmekanism. Det stimulerar syntesen av globulin. Det används också för att studera bakteriestammar och tillväxtförhållanden, i kortsiktiga kolonianalyser och celltransfektioner. Vidare används det för att behandla symptomen på olika porfyrier. Dessutom används den vid framställning av agarmedium för bakteriekulturen.
Löslighet
Löslig i utspädd ammoniak, trimetylamin, p-toluidin och dimetylanilin. Något lösligt i alkohol. Olösligt i
vatten
Anmärkningar
Oförenligt med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16009-13-5
Molekylformel C34H32ClFeN4O4
Molekylvikt (g/mol) 651.95
MDL-nummer MFCD00010726
InChI-nyckel BTIJJDXEELBZFS-HXFTUNQESA-K
Synonym chlorohemin, hemin chloride, protoferriheme, ferriheme, ferriprotoporphyrin ix chloride, ferriprotoporphyrin ix, panhematin, protohemin, protohemin ix, ferriprotoporphyrin
PubChem CID 131675604
IUPAC-namn järn(3+) 4,20-bis(2-karboxietyl)-9,14-dietenyl-5,10,15,19-tetrametyl-21,22,23,24-tetraazapentacyklo[ 16.2.1.1³,⁶.1⁸,11.1113,16]tetracosa-1(20),2,4,6(24),7,9,11,13(22),14,16,18-undekaen-21,23-diid
LEDER CC1=C(CCC(O)=O)\C2=C\C3=C(CCC(O)=O)C(C)=C4\C=C5/N=C(/C=C6\N([Fe](Cl)N34)\C(=C/C1=N2)C(C=C)=C6C)C(C=C)=C5C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hemin (porcine)
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 5229914
Merck Index 14,4644
Löslighetsinformation Soluble in dilute ammonia,trimethylamine,p-toluidine and dimethylaniline. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in water
Formel vikt 651.95
Procent renhet ≥98%
Produktbeteckning
  • Hemin (porcine)
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hemin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.