Läs mer
Cytiva HEPA kapsel med Versapor™ Membran
Porstorlek:
1.2μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Poröst membran ger höga luftflöden vid lågt differenstryck och förlänger filtrets livslängd
- Säkerställer partikelfri luft 99,97% retention på 0,3μ m DOP-aerosol
- Designad endast för laboratorieapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | Akrylsampolymer på ett icke-vävt underlag |
| Porstorlek | 1.2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 860 cm 2 |
| Outlet stil | 3/8 tum FNPT och Hose Barb |