missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
STEMCELL Technologies Heparin Solution
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 ml
Förpackningsstorlek:
2ml
Beskrivning
- Heparin is a mucopolysaccharide with anticoagulant properties
- It supports the binding of fibroblast growth factor (FGF) to its receptor and increases the stability of FGF
- Heparin is used together with epidermal growth factor (EGF) and FGF in NeuroCult™ media for the culture of embryonic rat or adult human neural stem and progenitor cells, and adult mouse neural stem and progenitor cells
- Heparin Solution is required as a supplement in various other STEMCELL culture media, including MammoCult™ Human Medium Kit (Catalog #05620), EpiCult™-B Mouse Medium Kit (Catalog #05610), and EC-Cult™-XF Culture Kit (Catalog #08000)
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Mammary Cells, Neural Stem and Progenitor Cells, Prostate Cells |
| För användning med (applikation) | Cell Culture |
| Kvantitet | 2 ml |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering