Läs mer
Gibco™ HepatoZYME-SFM
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
Hepatozym-SFM är ett serumfritt medium för långtidsupprätthållande av hepatocytfenotypiskt uttryck, inklusive aktiva och inducerbara former av cytokrom P450 och aktiva fas II-enzymer.
Innehåller inget fenolrött.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Hepatocytceller |
| Klassificering | Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Hepatocytserumfritt medium (SFM) |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan fenolrött |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |