Läs mer
Gibco™ HEPES (1M)
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
Gibco™ HEPES (N-2-hydroxietylpiperazin-N-2-etansulfonsyra) är ett zwitterjoniskt organiskt kemiskt buffertmedel som vanligtvis används i cellodlingsmedia. Tillsatsen av 10 –25 mM HEPES ger extra buffringskapacitet när cellodling kräver långa perioder av manipulation utanför en CO 2 -inkubator. HEPES är ett bra buffringsval för många cellodlingssystem eftersom det är membranogenomträngligt, har begränsad effekt på biokemiska reaktioner, är kemiskt och enzymatiskt stabilt och har mycket låg absorbans för synligt ljus och UV-ljus.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ HEPES tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ HEPES-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (15630-080). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ HEPES tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ HEPES-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (15630-080). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Abs. | UV light |
| Kemiskt namn eller material | HEPES buffer |
| Analyscertifikat | FDA, ISO 13485 standards |
| Beskrivning | HEPES Buffer Solution, 100mL, Liquid, 1M Concentration, 7.2 to 7.5 pH, 2 to 8°C Storage, 24 Months Shelf Life, For use with Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation |
| Koncentration | 1 M |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| pH | 7.2 to 7.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 ml |
| Förpackning | 1 vardera |