Läs mer
HEPES-buffert, 1 M lösning, pH 7,3 (molekylärbiologi), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10041703
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Produktkod. 10041703
Brand: Fisher BioReagents BP299100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vanligt använda buffertmedel
HEPES används vanligtvis som ett buffertmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Abs. ≤0.01(0.1M solution) at 260nm, 0.004 max. (0.1M solution) at 280nm
Kemiskt namn eller material HEPES Buffer
Namnnotering 1M Solution, pH 7.3
CAS 7365-45-9, 7732-18-5
Färg Odesignat
Koncentration 0.95 to 1.05 M
pH 7.2 to 7.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 ml
DNas DNase-fri
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
Identifiering Pass Test
Molekylformel C8H18N2O4S
Förpackning Poly flaska
Proteas Protease free
Merck Index 15, 4689
Synonym N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Formel vikt 238.197
Kvalitet Molekylärbiologi