Läs mer
HEPES natriumsalt,≥ 99 %, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Produktkod. 11456561 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11456561
Brand: MP Biomedicals 0219482880
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HEPES används i stor utsträckning i många biokemiska reaktioner och som ett buffertmedel i vissa cellodlingsmedier. Det används i en proteinavsättningsteknik i elektronmikroskopi eftersom det inte påverkade metallsubstrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75277-39-3
Molekylformel C8H17N2NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 260.28
MDL-nummer MFCD00036463
InChI-nyckel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC-namn natrium 2-[4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-yl]etan-1-sulfonat
LEDER [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HEPES sodium salt
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥99%
Formel vikt 260.3