Läs mer
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i& 240i CO 2 Inkubator, 150L& 240L, medicinteknisk produkt
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
**FDA Klass II medicinsk utrustning för IVF**
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i& 240i (medicinteknisk produkt) CO 2-inkubatorer med icke-korrosivt rostfritt stål eller 100 % koppar inre kammare ger den idealiska in vitro-miljön. Rena, pålitliga och lätta att använda, de skyddar värdefulla prover samtidigt som de optimerar celltillväxt med snabba återhämtningsegenskaper och bekvämt pekskärmsgränssnitt.
Thermo Scientific Heracell i CO 2-inkubatorer har innovativ ContraCon-teknologi för fuktig värmesanering som säkerställer bekymmersfri rengöring och drift. Dessa inkubatorer är designade för att ge optimala tillväxtförhållanden och leverera överlägsna parameteråtervinningshastigheter.
iCAN™ Pekskärmskontroll
- Dörrmonterad för enkel åtkomst och visning
- Bekväma användarmeddelanden på skärmen för förenklad mätning och kontrollnavigering
- Val av språk
- Förändringar i kulturmiljön syns på skärmloggar och användningsregistrering
- Visuellt monitorlarm
TC eller IR CO2 sensor
- Standard termisk konduktivitetssensor (TC) har exakt gassensorteknologi
- Infraröd (IR) sensor har exklusiv split-beam-teknik för exakt CO 2-kontroll vid fluktuerande temperatur- och luftfuktighetsförhållanden
Snabb återhämtning av luftfuktighet
- Stor, direkt uppvärmd vattenbehållare
- Återhämtningstiderna är upp till fem gånger snabbare än konventionella vattenpannor
- Vattennivålarm med hörbara och visuella varningar
O2 Kontroll med Auto-Cal
- Två O2-kontrollområden kontrollerar syrekoncentrationen exakt
- Idealisk för tillämpningar som kräver minskade eller ökade O 2-förhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 5.3 cu. ft. |
| Datautgångar | RS232 |
| Beskrivning | Single 150L incubator, standard model |
| Kapacitet (metrisk) | 150 l |
| Kammarmaterial | Elektropolerat rostfritt stål |
| CO2-koncentrationsområde | 0 till 20 % |
| CO2-sensorteknik | TC-sensor |
| Belysning | LED |
| Material | Rostfritt stål |
| O2-koncentrationsområde | Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 % |
| Visa mer |