Läs mer
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO 2 Inkubator, 165 l
Produktkod. 15311035 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz
Kammarmaterial:
Elektropolerat rostfritt stål
Koppar
Rostfritt stål
CO2-sensorteknik:
IR-sensor
TC-sensor
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15311035
Brand: Thermo Scientific™ 51030286
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Thermo ScientificTM HeracellTM VIOS CO2-inkubatorn är speciellt utformad för att leverera den prestandatillförlitlighet, användarvänlighet och värde som krävs för att stödja en rad odlingsbehov från grundforskning till krävande, ledande tillämpningar, så att du är redo för vad som än kommer härnäst.
Nå ditt nästa genombrott. Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2-inkubator är speciellt utformad för att leverera den prestandatillförlitlighet, användarvänlighet och värde som krävs för att stödja en rad odlingsbehov från grundforskning till krävande, ledande tillämpningar, så att du är redo för vad som än kommer härnäst. Bättre lösningar för optimal celltillväxt. Våra CO2-inkubatorer med icke-korrosiva inre kammare i rostfritt stål ger den perfekta in vitro-miljön.
Direkt värmekammare
  • 165L solid kopparkammare med kompakt fotavtryck, lätt staplingsbar
  • Justerbara, perforerade hyllplan
  • Vändbar ytterdörr för ökad flexibilitet
THRIVE Aktivt luftflöde
  • Fläkt i kammaren fördelar försiktigt ren, fuktad luft i hela kammaren och säkerställer homogena förhållanden
  • Snabb återhämtning av alla parametrar, tio minuter eller mindre för stabila odlingsförhållanden
  • Auto-stop-funktionen stänger av fläktdriften vid dörröppningar för att minimera luftväxlingen
ISO 5 HEPA-filtrering
  • HEPA i kammaren filtrerar kontinuerligt hela kammarens luftvolym var 60:e sekund
  • ISO 5 renrumsluftkvalitet uppnås i odlingskammaren inom fem minuter
  • Kontinuerligt skydd genom att minimera möjligheten för föroreningar att sätta sig på invändiga ytor
Skyddad fuktreservoar
  • Direkt uppvärmd vattenreservoar ger stabila höga relativa luftfuktighetsnivåer, vilket förhindrar uttorkning av kultur
  • Kondensfri inre kammare, förhindrar grogrund för föroreningar
  • 5X snabbare fuktåtervinning än traditionella vattentrågdesigner
In situ sensorer och sonder
  • Dubbla temperaturgivare för övertemperaturskydd med driftsäkerhetskopiering
  • Val av värmeledningsförmåga (TC) med rh-kompensation eller enkelstråle, dubbelvåglängds infraröd (IR) CO 2 -sensor
  • O 2 -kontroll sträcker sig från 1 till 21 % (hypoxisk) och 5 till 90 % (hyperoxisk)
Steri-Run, hög temperatur defekt cykel
  • Cykel över natten förenklar rengöringen och eliminerar behovet av separat autoklavering av delar
  • 180 °C cykel säkerställer enhetlig 6-log sterilisering på alla kammarytor
Intuitivt, interaktivt iCAN™ Pekskärmskontroll
  • Ljusstark, dörrmonterad display för enkel åtkomst och visning
  • Valbara språk förenklar driften: Engelska, spanska, tyska, franska, italienska, japanska och mandarin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 5.8 cu. ft.
Certifikat och efterlevnad CE, CSA
Datautgångar USB, och valfritt 4-20mA
Beskrivning Enkel 165L inkubator, standardmodell
Kapacitet (metrisk) 165 L
Kammarmaterial Koppar
CO2-koncentrationsområde 1 till 20 %
CO2-sensorteknik TC-sensor
Belysning LED
O2-koncentrationsområde Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
Syrekontroll Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
Relativ luftfuktighet <93 % vid 37 °C
Temperaturområde (metriskt) Ambient +3° till 55 °C
Typ CO2-inkubator
Fuktighetskälla Täckt integrerad vattenreservoar
Mått (D x B x H) Inredning 22,7 x 18,5 x 23,9 tum. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Mått (L x B x H) 34,6 x 25,1 x 35,4 tum. (88 x 63,7 x 90 cm)
Vikt (engelska) 183 lb.
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V