Läs mer
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör
Produktkod. 10263222 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Allmänna tillbehör
Arbetsyta Wraps
Magnetventiler
Mediaventiler
Modifieringar av sidofönster
Skyddssats för vindruta
Täcka
För användning med (utrustning):
ECO 1,5
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95
Heraguard ECO 1,8/95
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.8
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10263222
Brand: Thermo Scientific™ 50074905
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Integrera Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör med ECO Clean Bench för att öka flexibiliteten och förbättra driften.
Integrera Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör med ECO Clean Bench för att öka flexibiliteten och förbättra driften. Alternativen inkluderar mediaventiler, magnetventil, arbetsytor i rostfritt stål, modifieringar av sidofönster, UV- och UV-nattskydd, vindruteskyddssatser och ytterligare tillbehör.
† På grund av likströmsmotorer använder HERAguard ECO clean-bänkar mindre energi för att fungera så det släpps ut mindre värme till labbet än traditionella AC motorrena bänkar. Baserat på data från interna tester och The University of Michigan Field Study, publicerad i American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95
Beskrivning Magnetventil för användning med kran för brandfarlig gasflaska G3/8-anslutning
Produkttyp Magnetventiler
Konfigurationsalternativ Fält installerat