Läs mer
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Integrera Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör med ECO Clean Bench för att öka flexibiliteten och förbättra driften. Alternativen inkluderar mediaventiler, magnetventil, arbetsytor i rostfritt stål, modifieringar av sidofönster, UV- och UV-nattskydd, vindruteskyddssatser och ytterligare tillbehör.
†På grund av DC-motorer använder Heraguard ECO renbänk mindre energi för att fungera, genererar mindre värmeutsläpp i labbet än traditionella AC-motorrena bänkar. Baserat på data från interna tester och The University of Michigan Field Study, publicerad i American Biotechnology Laboratory.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Heraguard ECO 1,8/95 |
| Djup (metriskt) | 780 mm |
| Beskrivning | Arbetsyta i rostfritt stål |
| Bredd (metrisk) | 1800 mm |
| Produkttyp | Arbetsyta Wraps |
| Konfigurationsalternativ | Fabriksinstallerad |