Läs mer
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Integrera Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör med ECO Clean Bench för att öka flexibiliteten och förbättra driften. Alternativen inkluderar mediaventiler, magnetventil, arbetsytor i rostfritt stål, modifieringar av sidofönster, UV- och UV-nattskydd, vindruteskyddssatser och ytterligare tillbehör.
†På grund av DC-motorer använder Heraguard ECO renbänk mindre energi för att fungera, genererar mindre värmeutsläpp i labbet än traditionella AC-motorrena bänkar. Baserat på data från interna tester och The University of Michigan Field Study, publicerad i American Biotechnology Laboratory.
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | Heraguard ECO 1.8 |
| Beskrivning | Skyddssats för vindruta |
| Produkttyp | Skyddssats för vindruta |
| Konfigurationsalternativ | Fabriksinstallerad |