Läs mer
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Integrera Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Tillbehör med ECO Clean Bench för att öka flexibiliteten och förbättra driften. Alternativen inkluderar mediaventiler, magnetventil, arbetsytor i rostfritt stål, modifieringar av sidofönster, UV- och UV-nattskydd, vindruteskyddssatser och ytterligare tillbehör.
† På grund av likströmsmotorer använder HERAguard ECO clean-bänkar mindre energi för att fungera så det släpps ut mindre värme till labbet än traditionella AC motorrena bänkar. Baserat på data från interna tester och The University of Michigan Field Study, publicerad i American Biotechnology Laboratory.
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8; Maxisafe 2030i 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 |
| Beskrivning | Brännbar gas G3/8-anslutning (gul) med lång hals för montering innanför väggar |
| Produkttyp | Mediaventiler |
| Konfigurationsalternativ | Fält installerat |