Läs mer
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO renbänk, golvstativ
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Elektroniskt höjdjusterbart golvstativ
Fotstödsstång
Golvstativ
Hjul
Justerbart golvstativ
För användning med (utrustning):
Heraguard ECO 0,9, 1,2, 1,5, 1,8
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 1,8, 1,8/95; Herasafe 2030i 1.8
Heraguard ECO 1,8, 1.8/95
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.5
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Välj mellan fast, manuell och elektriskt justerbar Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO renbänk, golvstativ för Heraguard™ ECO renbänk.
†På grund av DC-motorer använder Heraguard ECO renbänk mindre energi för att fungera, genererar mindre värmeutsläpp i labbet än traditionella AC-motorrena bänkar. Baserat på data från interna tester och The University of Michigan Field Study, publicerad i American Biotechnology Laboratory.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Heraguard ECO 1,8, 1.8/95 |
| Beskrivning | Ger en variabel ECO-arbetshöjd på 760–960 mm i steg om 50 mm |
| Produkttyp | Justerbart golvstativ |
| Höjd totalt (metrisk) | 680 till 880 mm |