Läs mer
Thermo Scientific™ Herasafe™ KS tillval och tillbehör
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Brukskorg
Indragen arbetsytamodul
Platt arbetsytamodul
Tillbehör för övergångsrör för avgasrör
Vibrationsdämpad arbetsyta
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Arbetsytor, avgasövergångar och korgar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Vibrationsdämpad arbetsyta 600 mm bredd, för vägnings- och mikroskopiutrustning (316SS) |
| Produkttyp | Vibrationsdämpad arbetsyta |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 600 mm |
| Material för hölje | 316 SS |
| För användning med (utrustning) | Biosäkerhetsskåp |
| Bredd (metrisk) | 600 mm |