Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ Avancerat protokoll ugnar, 208-240 VAC 60 Hz
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Utför flera applikationer med Thermo Scientific™ Heratherm™ Avancerat protokoll ugnar, som inkluderar en sofistikerad timer, exakt temperaturjämnhet och låg energiförbrukning. Med antingen mekanisk eller gravitationskonvektionsteknik med utmärkta temperaturvärden, kan detta flexibla verktyg för laboratoriet användas för flera applikationer.
Heratherm Avancerat protokoll-ugnar ger ett val av gravitation eller mekanisk konvektion. Gravity konvektionsenheter är utformade för att skydda ömtåliga prover samtidigt som de erbjuder en enhetlig temperatur±°2,9 C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,3°C vid 150°C. Mekaniska konvektionsmodeller ger temperaturjämnhet av± 3,0°C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,2 C°vid 150°C.
- Brett temperaturområde —upp till 330°C
- Justerbar fläkthastighet för applikationsrelaterat luftflöde i mekaniska konvektionsmodeller (t.ex. torkning av pulver)
- Hög hastighet för snabb torkning och uppvärmning, snabb återhämtning och optimal temperaturstabilitet och enhetlighet
- Programmerbar styrenhet för temperaturramper och uppehåll
- Upp till 10 program kan sparas, vart och ett med 10 diskreta steg
- Har elektroniskt styrd fläkthastighet och spjälläge
- Program kan upprepas automatiskt
- Åtkomstport tillåter införande av sensorer för oberoende dataövervakning
- Enkel kalibreringsrutin säkerställer temperaturnoggrannhet över tiden
- Boost-funktionen möjliggör snabb uppvärmning —utan att behöva använda ugnen 24/7 (ej tillgängligt i enheter med stor kapacitet)
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | Programmerbar mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display |
| Beskrivning | 51028116 |
| Kapacitet (metrisk) | 99 l |
| Temperatur (metrisk) | 330 °C |
| Typ | Gravity konvektion |
| Material | Belagt stål |
| Antal hyllor | 2 medföljer/16 max. |
| Pluggtyp | Nema 6-20 |
| Temperaturstabilitet | ±2,5 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 15,3 x 17,2 x 22,8 tum. (38,9 x 43,8 x 58 cm) |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.