Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ Avancerat protokoll ugnar, 208-240 VAC 60 Hz
Produktkod. 15966832 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
97 L
99 L
168 L
731 L
Typ:
Gravity konvektion
Mekanisk konvektionsugn
Material:
Belagt stål
Rostfritt stål
Pluggtyp:
Nema 6-20
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15966832
Brand: Thermo Scientific™ 51028117
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Utför flera applikationer med denna avancerade protokollugn, som har temperaturjämnhet och låg energiförbrukning.
Utför flera applikationer med Thermo Scientific™ Heratherm™ Avancerat protokoll ugnar, som inkluderar en sofistikerad timer, exakt temperaturjämnhet och låg energiförbrukning. Med antingen mekanisk eller gravitationskonvektionsteknik med utmärkta temperaturvärden, kan detta flexibla verktyg för laboratoriet användas för flera applikationer.
Heratherm Avancerat protokoll-ugnar ger ett val av gravitation eller mekanisk konvektion. Gravity konvektionsenheter är utformade för att skydda ömtåliga prover samtidigt som de erbjuder en enhetlig temperatur±°2,9 C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,3°C vid 150°C. Mekaniska konvektionsmodeller ger temperaturjämnhet av± 3,0°C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,2 C°vid 150°C.
  • Brett temperaturområde —upp till 330°C
  • Justerbar fläkthastighet för applikationsrelaterat luftflöde i mekaniska konvektionsmodeller (t.ex. torkning av pulver)
  • Hög hastighet för snabb torkning och uppvärmning, snabb återhämtning och optimal temperaturstabilitet och enhetlighet
  • Programmerbar styrenhet för temperaturramper och uppehåll
  • Upp till 10 program kan sparas, vart och ett med 10 diskreta steg
  • Har elektroniskt styrd fläkthastighet och spjälläge
  • Program kan upprepas automatiskt
  • Åtkomstport tillåter införande av sensorer för oberoende dataövervakning
  • Enkel kalibreringsrutin säkerställer temperaturnoggrannhet över tiden
  • Boost-funktionen möjliggör snabb uppvärmning —utan att behöva använda ugnen 24/7 (ej tillgängligt i enheter med stor kapacitet)
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp Programmerbar mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display
Beskrivning 51028117
Kapacitet (metrisk) 168 L
Temperatur (metrisk) 330 °C
Typ Gravity konvektion
Material Belagt stål
Antal hyllor 2 medföljer/19 max.
Pluggtyp Nema 6-20
Temperaturstabilitet ±2,9 °C
Mått (D x B x H) Inredning 22,2 x 17,2 x 26,8 tum. (56,4 x 43,8 x 68 cm)
Mått (L x B x H) 29,1 x 25,2 x 36,2 tum (73,8 x 64 x 92 cm)
Längd (engelska) 29,1 tum
Längd (metrisk) 73.8 cm
Bredd (engelska) 25,2 tum
Bredd (engelska) Interiör 17,2 tum
Bredd (metrisk) 64 cm
Bredd (metrisk) Interiör 43.8 cm
Höjd (engelska) 36,2 tum
Höjd (engelska) Interiör 26,8 tum
Höjd (metrisk) 92 cm
Höjd (metrisk) interiör 68 cm
Depth (engelska) Interiör 22,2 tum
Djup (metrisk) interiör 56.4 cm
Elektriska krav 208/240 V 60 Hz
Spänning 208/240 V
Wattal 3360 w
Amperage 14 A
Frekvens 60 Hz
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.