Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologiska inkubatorer för avancerade protokoll med säkerhet
Produktkod. 10440220 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
66 L
104 L
178 L
381 L
702 L
Spänning:
230 V
Material:
Belagt stål
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 10440220
Brand: Thermo Scientific™ 51028138
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Säkerställ enastående provsäkerhet med våramikrobiologiska inkubatorer för avancerade protokoll med säkerhet, som har en dekontamineringsrutin på 140 °C, låsbara dörrar och larm.
Säkerställ enastående provsäkerhet med Thermo Scientific ™ Heratherm™ mikrobiologiska inkubatorer för avancerade protokoll med säkerhet. Inkubatorer inkluderar en unik °140 C dekontamineringsrutin, låsbar inkubatordörr med larm för begränsad åtkomst och automatiska över- och undertemperaturlarm. Modellerna finns med en yta i rostfritt stål, som erbjuder en lätt att rengöra, korrosionsbeständig yta som möter de krävande behoven hos farmaceutiska och kliniska laboratorier.
  • Dubbel konvektion för tillämpningssmångsidighet (förutom för enheter med stor kapacitet)— fläkthastighet justerbar från 0 till 100 %
  • Avancerad digital timer för dagliga eller veckovisa ON/OFF-cykler
  • Interiör i rostfritt stål (AISI 304) som är lätt att rengöra
  • Brett temperaturområde från 5°C över omgivningstemperatur till°105 C —lämpligt för torkning
  • Temperaturens enhetlighet av± 0,6°C (fläkt av) och mellan± 0,2°C och 0,4°C (Fläkt full hastighet) (mätt vid 37°C)
  • Temperaturstabilitet av ±0,1°C (mätt vid 37°C)†
  • Automatiskt över- och undertemperaturlarm
  • Intuitivt användargränssnitt för temperaturinställning
  • Stor, lättläst vakuumfluorescerande display
  • Valfri provsensor ger exakt temperatur på provet på displayen
  • Intern glasdörr möjliggör provvisning utan att påverka temperaturen
  • Låsbar dörr med larm för begränsad åtkomst (förutom för enheter med stor kapacitet)
  • Exceptionellt litet utrymme
†Värdet förutsätter att fläkten är avstängd. Med fläkt på full hastighet är enhetlighet±°0,2 C (51028069/51028264, 51028136/51028541),±°0,3 C (51028070/51028535, 51028137/51028542) och± 0,4°C (51028111/51028327, 51028138/51028543).
140°C dekontamineringscykel
  • Vid 140°C reduceras kontaminerande mikroorganismer till ett minimum— jämförbar med sterilisering— inom en sex timmars uppvärmningscykel
  • Inget behov av separat autoklavering av invändiga kopplingar
  • Certifierad av ett ackrediterat mikrobiologiskt institut
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (engelska) 6.3 cu. ft.
Controllertyp Mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display
Beskrivning 180 l; Exteriör i belagt stål; 230 VAC
Kapacitet (metrisk) 178 L
Typ av konvektion Dubbel konvektion
Material Belagt stål
Antal hyllor 2 medföljer/19 max.
Pluggtyp Landsspecifik
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 105 °C
Typ Mikrobiologisk inkubator
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturenhetlighet ±0,6 °C (fläkt avstängd)
Timer veckovis / realtid / timme
Mått (D x B x H) Inredning 21,4 x 18,3 x 27,9 tum (54,3 x 46,4 x 70,8 cm)
Mått (L x B x H) 29,1 x 25,2 x 36,2 tum (73,8 x 64 x 92 cm)
Längd (engelska) 29,1 tum
Längd (metrisk) 73.8 cm
Bredd (engelska) 25,2 tum
Bredd (engelska) Interiör 18,3 tum
Bredd (metrisk) 64 cm
Bredd (metrisk) Interiör 46.4 cm
Höjd (engelska) 36,2 tum
Höjd (engelska) Interiör 27,9 tum
Höjd (metrisk) 92 cm
Höjd (metrisk) interiör 70.8 cm
Depth (engelska) Interiör 21,4 tum
Djup (metrisk) interiör 54.3 cm
Vikt (engelska) 154 lb.
Vikt (metrisk) 70 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 1390 w
Amperage 6.1 A
Frekvens 50/60 Hz
Show More Show Less
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.