Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ Allmänt protokoll ugnar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Utför rutinapplikationer enkelt och säkert med Thermo Scientific™ Heratherm™ Allmänt protokoll ugnar. Dessa ugnar ger en idealisk lösning för uppvärmning och torkning för forskning, kliniska eller industriella behov.
Heratherm Allmänt protokoll-ugnar ger ett val av gravitationskonvektion för skonsam torkning och uppvärmning, eller mekanisk konvektion för snabbare torkning och uppvärmning, och överlägsen temperaturjämnhet. Gravity konvektionsenheter är utformade för att skydda ömtåliga prover samtidigt som de erbjuder en enhetlig temperatur±°4 C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,4°C vid 150°C. Mekaniska konvektionsmodeller ger temperaturjämnhet av± 4,0°C eller bättre, och temperaturstabilitet på minst± 0,4 C°vid 150°C.
- Fem storlekar (60, 100, 180, 400 eller 750 l)
- Drifttemperaturer från 50°till 250°C
- Automatiskt övertemperaturlarmsystem för att skydda prover
- Låg total energiförbrukning
- Inbyggd timer
- Utmärkt fotavtryck/volymförhållande
- Korrosionsbeständiga galvaniserade stålkammare med rundade hörn för enkel rengöring
- Stor, lättläst vakuumfluorescerande display
- Lätt att använda, mikroprocessorstyrd pekknappsmanövrering
- Lättåtkomliga dörrar —kan öppnas till över 180°C
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | Mikroprocessorkontroll med vakuumfluorescerande display |
| Kapacitet (metrisk) | 774 l |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C till 250 °C |
| Typ | Gravity Convection, 3-fasmodell |
| Antal hyllor | 2 medföljer/39 max. |
| Temperaturstabilitet | ±0,5 °C |
| Timer | PÅ/AV |
| Mått (D x B x H) Inredning | 23,2 x 39,5 x 51,5 tum (59 x 100,4 x 130,7 cm) |
| Mått (L x B x H) | 30,3 x 49,7 x 60,8 tum (77 x 126,1 x 154,5 cm) |
| Längd (engelska) | 30,3 tum |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.