Läs mer
Hexamethyldisilazane, 98+%
Produktkod. 11402118
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
Produktkod. 11402118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15139.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 999-97-3 | C6H19NSi2 | 161.395 g/mol
Hexametyldisilazan används som lösningsmedel i organisk syntes och metallorganisk kemi. Det används ofta som en adhesionspromotor för fotoresist vid fotolitografi. Vidare används det för framställning av trimetylsilyletrar från hydroxiföreningar. Det används som ett alternativ till kritisk punkttorkning under provberedning i elektronmikroskopi. Den tillsätts till analyten för att få silylerade diagnostiska produkter under pyrolys i gaskromatografi-masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Hexametyldisilazan används som lösningsmedel i organisk syntes och metallorganisk kemi. Det används ofta som en adhesionspromotor för fotoresist vid fotolitografi. Vidare används det för framställning av trimetylsilyletrar från hydroxiföreningar. Det används som ett alternativ till kritisk punkttorkning under provberedning i elektronmikroskopi. Den tillsätts till analyten för att få silylerade diagnostiska produkter under pyrolys i gaskromatografi-masspektrometri.
Löslighet
Blandbar med metanol, kloroform, etyleter och bensen. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 999-97-3
Molekylformel C6H19NSi2
Molekylvikt (g/mol) 161.395
MDL-nummer MFCD00008259
InChI-nyckel FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
IUPAC-namn [dimetyl-(trimetylsilylamino)silyl]metan
LEDER C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
Smältpunkt °C to 78°C
Densitet 0.774
Kokpunkt 126°C
Flampunkt 8°C (46°F)
Analysprocentintervall 98+%
Linjär formel (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Brytningsindex 1.408
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3286
Beilstein 635752
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,4689
Löslighetsinformation Miscible with methanol,chloroform,ethyl ether and benzene. Immiscible with water.
Formel vikt 161.4
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexamethyldisilazane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hexamethyldisilazane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.