missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hexan, fraktion från petroleum, för GC-resteranalys, Scharlab
Click to view available options
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Tamaño de la unidad:
2.5 L
Descripción
Lösningsmedel av GC-residuanalys används för att förbereda prover för bekämpningsmedelsanalys. Provet indunstas, återstoden återupplöses i lösningsmedlet och lösningen analyseras med gaskromatografi. Avdunstning koncentrerar både återstoden och eventuella föroreningar i själva lösningsmedlet, så denna typ av analys kräver utomordentligt rena lösningsmedel.
- Kontroller utförda av GC-ECD för att säkerställa frånvaron av toppar på över 3 ppt (uttryckt som lindan), från låga, medelhöga och höga kokpunkter (från 1,2,4-triklorbensen till dekaklorbifenyl), och även i området runt 2,4,5-triklorbifenyl.
- Dessa kontroller säkerställer att kvaliteten på GC Residue Analysis-lösningsmedel är lämpliga för analys av klororganiska, dioxin-, furan- och PCB-bekämpningsmedelsrester.
- Vid analys av bekämpningsmedelsrester används normalt vattenfritt natriumsulfat som torkmedel när extraktionsprocessen har utförts, efter separering av vattenfasen och den organiska fasen.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Hexane |
| CAS | 92112-69-1 |
| Färg | Färglös |
| Utseende | Clear |
| Densitet | 0.67g/cm3 |
| Kokpunkt | 65°C to 70°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | −22°C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido