Läs mer
Hexan, blandning av isomerer, Puriss.,≥ 85 % isomerbas (GC), Honeywell™
Produktkod. p-7073689 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15661490
Brand: Honeywell Research Chemicals 156131L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Puriss.,≥ 85 % isomerbas (GC)
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-54-3
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD02179311
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-namn hexane
LEDER CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexane, Mixture Of Isomers
Densitet 0.672g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.075
Flampunkt −23°C (−9.4°F)
Tändpunkt 437°F
UN-nummer 1208
Beilstein 1730733
Formel vikt 86.18g/mol
Procent renhet ≥85% isomers basis (GC)
Kvalitet puriss.