Läs mer
Hexanoyl chloride, 97%
Produktkod. p-7026800
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11486206
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23027.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 142-61-0 | C6H11ClO | 134.603 g/mol
Hexanoylklorid har använts i syntesen av (± )-7-butyl-6,8-dihydroxi-3-pentyl-3,4-dihydroisokromen-1-on, 14-metyl-l-oktadecen. Det används som flytande kristall, farmaceutiskt och organiskt syntesmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hexanoylklorid har använts i syntesen av (± )-7-butyl-6,8-dihydroxi-3-pentyl-3,4-dihydroisokromen-1-on, 14-metyl-l-oktadecen. Det används som flytande kristall, farmaceutiskt och organiskt syntesmaterial.
Löslighet Löslig i
eter, kloroform.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Inkompatibel med oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-61-0
Molekylformel C6H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 134.603
MDL-nummer MFCD00000760
InChI-nyckel YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym caproyl chloride, n-caproyl chloride, hexanoylchloride, unii-i7ge8hg3b2, n-hexanoyl chloride, caproic acid chloride, hexanoic acid chloride, i7ge8hg3b2, caproylchloride, hexoylchlorid
PubChem CID 67340
IUPAC-namn hexanoylklorid
LEDER CCCCCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanoyl chloride
Smältpunkt °C to 87°C
Densitet 0.963
Kokpunkt 150°C to 153°C
Flampunkt 50°C (122°F)
Analysprocentintervall 0.98
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2920
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,1763
Löslighetsinformation Soluble in ether,chloroform.
Formel vikt 134.61
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.