Läs mer
Gilson™ HF2 Pumphuvud för Gilson™ Peristaltisk pump
Produktkod. 12316122 Handla allt Gilson Produkter
Flödeshastighet:
1 till 340 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12316122
Brand: Gilson™ F110707
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lägg till kanaler till din MINIPULS™ 3 eller Evolution och ge ännu större flexibilitet i ditt laboratorium.
MINIPULS 3 pumphuvuden
Välj bland dessa MINIPULS 3 pumphuvuden:
  • R—1 Enkelkanals pumphuvud
  • R—4 Fyrkanals pumphuvud
  • R—8 Åtta kanals pumphuvud
  • R—2 Tvåkanaligt pumphuvud
  • R—2HF Tvåkanaligt högflödespumphuvud
  • R—4HF Fyrkanaligt högflödespumphuvud
MINIPULS Evolution pumphuvuden
Välj bland dessa MINIPULS Evolution pumphuvuden:
  • MF—1 Pumphuvud med en patron
  • MF—4 Pumphuvud med fyra patroner
  • HF—2 Pumphuvud med två högflödespatroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 1 till 340 ml/min.